Learn More
Buerkle™ Handschaufeln für Lebensmittel
Artikelnummer. 31188869 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
31188869 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188869 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83001010
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche aus Polypropylen macht diese Schaufeln besonders geeignet für den Lebensmittelbereich. Die Schaufeln können auch zum Kochen von Produkten verwendet werden.
Eisenschaufeln sind laut, sie können Dellen bekommen, sie rosten und sie sind schwer. Kunststoffschaufeln haben keine dieser Nachteile und sind zudem hygienisch, da sie aus einem Stück gefertigt sind und eine Antihaftbeschichtung besitzen. Sie weisen zudem eine hohe chemische Beständigkeit auf, sind unzerbrechlich und bieten allesamt wertvolle Vorteile!
  • Für Lebensmittel (FDA und (EU) Nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 2 L