Beschreibung
- Robust und mit einem großen, stabilen Griff ausgestattet.
- Große, 250 mm breite Klinge
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaber |
| Color-coded | Nein |
| Griffmaterial | Polypropylen |
| Grifftyp | Polypropylen |
| Spitzentyp | Miniml |
| Scent | Normaler Duft |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |