Description
- Fassadendesign
- Funktionales, modernes Design hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den Gästen
- Die Einzelausgabe verbessert die Hygiene, die Gäste berühren nur benötigte Papierhandtücher
- Große Kapazität stellt sicher, dass Papier immer verfügbar ist
- Halte den Platz effizient mit Nachfüllanzeige sowie Tork Sehreinigungssoftware und -sensoren
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Harter Handtuchspender |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,228 in. |
| Länge (metrisch) | 209 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,38 in. |
| Breite (metrisch) | 340 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 16,4 in. |
| Höhe (metrisch) | 417 mm |
| Aufnahmevermögen | Hartes Rollhandtuch |
| Material | ABS |
| Show More |