Learn More
Brannan Handlicher analoger Zähler
Artikelnummer. 31041734
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
48 x 54 x 27 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
31041734 48 x 54 x 27 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31041734 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 28/501/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30 €
    5.16 € / 1 Stück
    Sparen 1.14 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analoger Zähler mit Fingerhalterung erhältlich. Wird durch Drehen des Knopfes zurückgesetzt.
  • Vierstelliger Zähler
  • Mit Griff und gut lesbaren weißen Zahlen auf schwarzem Hintergrund
  • Wird durch Drehen des Knopfes zurückgesetzt
  • Zählt von 0 bis 9999
  • Abmessungen: 48 x 54 x 37 mm
  • Zählmaße: 6 x 18 mm
Spezifikation
Produkttyp Zählgerät
Displaytyp Mechanisch
Grid Type Einfach
Displaymaße 6 x 18 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Abmessungen (L x B x H) 48 x 54 x 27 mm