Description
- Werkzeuglose Kalibrierung: Für unsere patentierte „Nullring“-Kalibrierung werden keine Werkzeuge benötigt.
- Schnelle Ergebnisse: Hochwertiges optisches Glasprisma und Ganzmetallgehäuse ermöglichen einen schnellen Temperaturausgleich.
- Genaue und präzise Messwerte: Großformatige Darstellungen sind erstklassig und liefern klare, scharfe Abbildungen, Bildschirmschattierungen und unglaublichen Kontrast für eine insgesamt präzise Darstellung.
- Schutzgriff: Der Gummigriff reduziert das Abrutschen der Hand und schützt vor Handwärme, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
Specifications
Specifications
| Typ | Tragbares digitales Refraktometer |
| Beschreibung | Handrefraktometer, CTX-1, Gefrierpunkt°C, ATC |
| Modell | CTX-1 |
| Probentyp | transparent und durchscheinend |
| Probenvolumen | >0.1 mL |
| Kalibrierung | Werkzeuglose Kalibrierung |
| Genauigkeit | Skala 1: 1 °C, Skala 2: 1 °C, Skala 3: ±0,01 |
| Auflösung | Skala 1: 1 °C, Skala 2: 1 °C, Skala 3: 0,01 |
| Skalentyp | Skala 1: Gefrierpunkt von Propylenglykol, Skala 2: Gefrierpunkt von Ethylenglykol, Skala 3: Spezifisches Gewicht von Batteriesäure |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine, leichte industrielle, chemische und automobile Anwendungen |
| Show More |