Learn More
UVP Ultra Violet Light Product™ UV-LAMPE UVGL-55 365/254NM
Beschreibung
- Leicht, tragbar, AC-betrieben
- Tragbare 6 Watt-Lampe
- Wellenlänge: 365 nm langwellig und 254 nm kurzwellig.
- Eine geteilte Röhre.
- Haltbare Konstruktion aus Kunststoff
- Lampenkabel: 2.4 m
- Abmessungen: 378 x 81 x 64 mm
- Gewicht: 0.9 kg
- Optionales J-129-Stativ hält die Hände während des Betriebs frei.
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 6 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Abmessungen (L x B x H) | 378 x 81 x 64 mm |
| Elektrische Anforderungen | 6 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Enthält | Ein Multibandröhrchen und ein Wellenlängenauswahl mit Schnappverschluss |
| Beleuchtungsstärke | 1290/950 μW/cm2 |
| Material | Kunststoff |
| Modell | UVGL-55 |
| Mehr anzeigen |