Learn More
Brady™ HandiMark™ Klebebänder
Artikelnummer. 12840570
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
2 in.
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Rot
Produkttyp:
HandiMark Bänder – B-595 50 mm klar
HandiMark Bänder – B-595 50 mm rot
Klebeband
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12840570
Marke: Brady™ 142272
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
HandiMark™ Klebebänder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG, ASTM D 523
Beschreibung HandiMark Klebeband aus Vinyl für den Innen-/ Außeneinsatz
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark™ tragbarer Etikettierer; BMP™ Etikettendrucker
Glanz 50 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 8 bis 10 Jahre
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 13 mm