Learn More
Brady™ HandiMark™ Wiederverwendbarer Klebefilm aus Vinyl
Artikelnummer. 12800600
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Breite (metrisch):
13 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
12800600 Weiß 50 mm 1 Stück
12880590 Weiß 13 mm 1 Stück
12890590 Weiß 25 mm 1 Stück
12820600 Gelb 25 mm 1 Stück
12810600 Gelb 13 mm 1 Stück
10001734 Gelb 50 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12800600
Marke: Brady™ 042102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Beschreibung HandiMark Repositionable Vinyl Film
Klebstofftyp Acryl, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp Repositionierbarer Film
Zur Verwendung mit (Anwendung) For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.031 mm
Länge (metrisch) 15 m
Breite (metrisch) 50 mm