Learn More
Brady™ HandiMark™ Wiederverwendbarer Klebefilm aus Vinyl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HandiMark Repositionable Vinyl Film |
| Klebstofftyp | Acrylic, Wiederablösbar |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Repositionierbarer Film |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandiMark |
| Menge | 1 Rolle |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +82 °C |
| Mehr anzeigen |