Learn More
SI Analytics™ HandyLab 100 Vielseitiges pH-Messgerät
Artikelnummer. 15354497 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15354497
Marke: SI Analytics™ 285204520
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics™ HandyLab 100 Vielseitiges pH-Messgerät erhöht die Messgeschwindigkeit und -genauigkeit dank AutoRead und CMC-Funktion.
  • PH-METER-Set HandyLab 100 vielseitig, in einem Koffer, pHT-Kombinationselektrode A7780-NTC30-DIN-N für vielseitige Anwendungen
  • AutoRead zeigt an, wenn der Messwert stabil ist, und eliminiert die Gefahr eines vorzeitigen Ablesens des fehlerhaften Messwertes
  • CMC (Continuous Measurement Control) zeigt an, ob der Messwert noch innerhalb der Kalibriergrenzen liegt
  • Mit einer Speicherkapazität für bis zu 200 Datensätzen; gespeicherte Daten können angezeigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 22 vorgeladene Puffersätze
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (pH) ± 0,005
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,01
Bereich (mV) ± 1200, ± 0,3
Calibration Points 1 bis 5
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Displaytyp LCD, S/W-Grafik mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Letzte Kalibrierung
Modell Gehäuse HL100Versatile
Stromversorgung 4 x 1,5 V AA- oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku