Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Berührung und HandyStep™ touch S Repetierpipette / Induktive Ladestation Bundles
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16468479 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Modell:
HandyStep Berühren
HandyStep Touch S
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Modell Packungsgröße
16468479 Schwarz HandyStep Touch S 1 Set
16458479 Weiß HandyStep Berühren 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bei diesem Produkt können Sie Chemikalien wie Blei- und Bleiverbindungen ausgesetzt sein, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Auslöser von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind. Weitere Informatione
Artikelnummer. 16468479 Lieferant BRANDTECH™ BRAND™ Lieferanten-Nr. 705211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 €
    1178.25 € / 1 Sets
    Sparen 296.75 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei diesem Produkt können Sie Chemikalien wie Blei- und Bleiverbindungen ausgesetzt sein, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Auslöser von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind. Weitere Informatione
BRAND™ HandyStep™ Wiederholpipetten mit Touchscreen im Set mit induktiver Ladestation zu einem attraktiven Preis
  • Der HandyStep™ Berührung und HandyStep™ touch S bietet eine Vielzahl anpassbarer Modi, darunter Einstellungen, Mehrfachdosierung, automatische Dosierung und Pipettieren, und ermöglicht das Speichern Ihrer Favoriten.
  • Die Bedienung erfolgt über eine einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche.
  • Kompatibel mit allen gängigen Repetierspitzen
  • Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Präzisions-Spenderdüsen
  • Die automatische Dosierlernfunktion reduziert repetitive Bewegungen um bis zu 97 %.
  • Ausgestattet mit motorisierter Spitzenauswurfvorrichtung
  • Jedes Set enthält eine induktive Ladestation zum bequemen Aufladen.
  • Ausgestattet mit einem langlebigen Lithium-Ionen-Akku für dauerhafte Leistung
  • Mehrsprachigkeit mit Unterstützung für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
  • Der HandyStep™ touch S bietet zusätzlich sequentielle Dosier-, Mehrfachaspirations- und Titrationsmodi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0,50%
Akkutyp Lithium-Ionen
ClipTip Nein
Kompatible Spitzen PD-Tip II und andere Standardtypen
Beschreibung Betriebsarten: Mehrfachdispensierung, automatische Dispensierung, Pipettierung, sequenzielle Dispensierung, Multiaspiration, Titration
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Abgabegeschwindigkeit 8 einstellbare Geschwindigkeiten
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Marke PD-Tip II. Wiederholpipettenspitze
Material Polycarbonat, PBT, Glas, Silikon PEEK
Modell HandyStep Touch S
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar 10 Favoriten
Sterilität Unsteril
Typ Elektronischer Mehrfachdispenser
Volumen (metrisch) 1 μl bis 50 ml
Display Hinterleuchtet Color Touch Bildschirm
Zur Verwendung mit (Geräte) BRAND PD-Tip II. Wiederholpipettenspitzen
Enthält DE-M-Kennzeichnung, Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Wand-/Regalhalterung, induktive Ladestation, Lithium-Ionen-Akku, Universalnetzteil USB Typ-C-Kabel
Mehrsprachige Benutzeroberfläche Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch
Anzahl Getriebestufen 8 aspiration, 8 Dispensieren
Betriebstemperatur (metrisch) 15 bis 40 °C
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (metrisch) 6 cm
Breite (metrisch) 5 cm
Höhe (metrisch) 20 cm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Spannung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz