Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Axygen™ bietet eine umfassende Reihe von Tipps für Tecan™ Aurora Biomed und PerkinElmer™ Automatisierungssysteme. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Spitzen sind RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei. Erhältlich in unsteriler, steriler, ungefilterter und gefilterter Ausführung. Transparente und leitfähige schwarze Polypropylen-Tips sind im 96-Well-Format erhältlich und auch als hängendes Tip-Rack-Format verfügbar. Tecan™ Genesis Freiheit™ /Freedom Eva™ /Miniprep mit LiHa-1, -4, -8 Kopf, Aurora Biomed Versa™ mit 8-Kanal-Kopf und PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe mit Variospan-1, 4, 8 Kopf.
1000 μL Clear Tips 96-Tip-Format Transparentes Polypropylen RNase-/DNase-frei Nicht-pyrogenisch Nicht steril Kompatibilität: Tecan™ Genesis Freiheit™ /Freedom Eva™ /Miniprep mit LiHa-1, -4, -8 Kopf, Aurora Biomed Versa™ mit 8-Kanal-Kopf
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präzise Probenzufuhr |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Verpackung | Hängendes Pipettengestell |
| Mehr anzeigen |