Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, unsteril
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präzise Probenzufuhr |
| Format | Hängendes Spitzenregal, Karton |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf |
| Mehr anzeigen |