Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11394305 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
50 μl
200 μl
1.000 μl
Gefiltert:
Gefiltert
Nicht gefiltert
Packungsgröße:
1536 Stück
2304 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Gefiltert unitSize
11394305 200 μl Gefiltert 2304 Stück
11374305 20 μl Gefiltert 2304 Stück
11334305 50 μl Nicht gefiltert 2304 Stück
11384295 200 μl Nicht gefiltert 2304 Stück
12201627 1.000 μl Gefiltert 1536 Stück
11314315 50 μl Gefiltert 2304 Stück
11384285 1.000 μl Nicht gefiltert 1536 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11394305 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. TTF200CBKHTRS
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schwarzen Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Axygen™ bietet eine umfassende Reihe von Tipps für Tecan™ Aurora Biomed und PerkinElmer™ Automatisierungssysteme. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Spitzen sind RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei. Erhältlich in unsteriler, steriler, ungefilterter und gefilterter Ausführung. Transparente und leitfähige schwarze Polypropylen-Tips sind im 96-Well-Format erhältlich und auch als hängendes Tip-Rack-Format verfügbar. Tecan™ Genesis Freiheit™ /Freedom Eva™ /Miniprep mit LiHa-1, -4, -8 Kopf, Aurora Biomed Versa™ mit 8-Kanal-Kopf und PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe mit Variospan-1, 4, 8 Kopf.
  • 1000 μL Flüssigkeitsstand-Messspitzen
  • 96-Tip-Format
  • Leitfähiges schwarzes Polypropylen
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Steril
  • Kompatibilität: Tecan™ Genesis Freiheit™ /Freedom Eva™ /Miniprep mit LiHa-1, -4, -8 Kopf, Aurora Biomed Versa™ mit 8-Kanal-Kopf, PerkinElmer™ Janus™ MultiProbe mit Variospan-1, 4, 8-Kopf
  • Zertifizierungen
    Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Volumen (metrisch) 200 μl
    Gefiltert Gefiltert
    Sterilität Steril
    Farbe Schwarz
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für präzise Probenzufuhr
    Format Racks
    Spitzenform Automatisierung, Runden
    Verpackung Hängende Pipettenspitze
    Menge 24 Gestelle/Karton
    Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf
    Material Polypropylen