Learn More
Corning™ Hank's Ausgewogene Salzlösungen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363571
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
6 x 500 ml
Konzentration:
1 X
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Ohne Kalzium, ohne Magnesium, No Magnesium
Packungsgröße:
6 Stück
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Artikelnummer. Menge Konzentration Ohne Additive unitSize Mit Additiven
15363571 6 x 500 mL 1 X Ohne Kalzium, ohne Magnesium, No Magnesium 6 Stück -
15353571 1 x 500 ml 1 X - 6 Stück Calcium, Magnesium
15373571 6 x 500 ml 1 X Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot 6 Stück -
3 options
Artikelnummer. 15363571
Marke: Corning™ 21021CV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Salzlösungen werden bei Umgebungstemperatur versendet, sofern nicht anders angegeben
Der pH-Wert von 10X-Lösungen muss nach Verdünnung auf 1X-Konzentration eingestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orangerot
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Ohne Additive Ohne Kalzium, ohne Magnesium, No Magnesium
Zusammensetzung Kaliumchlorid 0,4 g/l, Monokaliumphosphat 0,06 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphat (wasserfrei) 0,0477 g/l, Natriumbikarbonat 0,35 g/l, D-Glucose 1 g/l, Phenolrot.Natrium 0,01 g/l
pH 7 bis 7,4
Menge 6 x 500 mL