Learn More
Corning™ Hank's Ausgewogene Salzlösungen
Beschreibung
Der pH-Wert von 10X-Lösungen muss nach Verdünnung auf 1X-Konzentration eingestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orangerot |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Hanks' Balanced Salzlösung |
| Ohne Additive | Ohne Kalzium, ohne Magnesium, No Magnesium |
| Zusammensetzung | Kaliumchlorid 0,4 g/l, Monokaliumphosphat 0,06 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphat (wasserfrei) 0,0477 g/l, Natriumbikarbonat 0,35 g/l, D-Glucose 1 g/l, Phenolrot.Natrium 0,01 g/l |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Menge | 6 x 500 mL |