Learn More
Hanna Instruments™ Checker™ pH-Messgerät und Ersatzteil
Artikelnummer. 10769741
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
pH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10769741
Marke: Hanna Instruments™ HI1270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für fast alle Elektroden, die den gleichen Anschluss besitzen
  • pH-Bereich von 0.00 bis 14.00
  • Hohe Genauigkeit dank einer pH-Wert-Auflösung von 0.01 bei 0° bis 50 °C
  • Die Genauigkeit beträgt ±0.2 pH
  • 1.5 V
  • RH max. 95 %
  • Mit LCD-Anzeige und manueller Zweipunkt-Kalibrierung
  • 3000 Stunden Batterielebensdauer
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH