Learn More
RETSCH Teilkronen aus harteloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 10762711 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Zufuhrgrößen bis 10 mm
Für Zufuhrgrößen bis 5mm
Enthält:
10 Schnellverschlüsse für Probenauslässe
6 Schnellverschlüsse für Probenauslässe
8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält unitSize
10762711 Für Zufuhrgrößen bis 5mm 8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe 1 Stück
10004350 Für Zufuhrgrößen bis 10 mm 10 Schnellverschlüsse für Probenauslässe 1 Stück
10004360 Für Zufuhrgrößen bis 10 mm 6 Schnellverschlüsse für Probenauslässe 1 Stück
10044370 Für Zufuhrgrößen bis 10 mm 8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10762711
Marke: RETSCH 42.793.0009
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Teilkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zufuhrgrößen bis 5mm
Enthält 8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe
Material Harteloxiertes Aluminium