Learn More
Brady™ Ultimatives Sicherheitsschloss aus gehärteter Stahllegierung
Artikelnummer. 11701296
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Packungsgröße:
1 BX
2 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Bügel unitSize
11701296 50,00 mm 1 BX
11791286 26,00 mm 1 BX
15633537 26,00 mm 2 Stück
15643537 50,00 mm 2 Stück
11726785 75,00 mm 1 BX
5 options
Artikelnummer. 11701296
Marke: Brady™ 805838
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der 7-Stift-Scheibenzylinder bietet höchsten Schutz vor Manipulation und Schlüsselwechsel.
  • Schäkel und Gehäuse bestehen aus gehärtetem, legiertem Stahl höchster Qualität
Spezifikation
Produkttyp Ultimate Security Vorhängeschloss
Alternate Part Number SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Farbe Schwarz
Material Gehärteter legierter Stahl
Beschreibung Ultimate Security Vorhängeschloss
Durchmesser (metrisch) Bügel 11 mm
Abmessungen (L x B) 63,00 x 109,00 mm
Höhe (metrisch) 109 mm
Höhe (metrisch) Bügel 50,00 mm
Material (Shackle) Gehärteter, legierter Stahl
Anzahl Stifte 7
Menge Je 1
Breite (metrisch) 63 mm