Learn More
Brady™ Ultimatives Sicherheitsschloss aus gehärteter Stahllegierung
Artikelnummer. 11726785
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Packungsgröße:
1 BX
2 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Bügel unitSize
11726785 75,00 mm 1 BX
11791286 26,00 mm 1 BX
15633537 26,00 mm 2 Stück
11701296 50,00 mm 1 BX
15643537 50,00 mm 2 Stück
5 options
Artikelnummer. 11726785
Marke: Brady™ 805839
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 7-Stift-Scheibenzylinder bietet höchsten Schutz vor Manipulation und Schlüsselwechsel.
  • Schäkel und Gehäuse bestehen aus gehärtetem, legiertem Stahl höchster Qualität
Spezifikation
Produkttyp Ultimate Security Vorhängeschloss
Alternate Part Number SEC PADLOCK 55 MM SHACKLE 75 MM 1 PC/PAC
Farbe Schwarz
Material Gehärteter legierter Stahl
Beschreibung Ultimate Security Vorhängeschloss
Durchmesser (metrisch) Bügel 11 mm
Abmessungen (L x B) 63,00 x 134,00 mm
Höhe (metrisch) 134 mm
Höhe (metrisch) Bügel 75,00 mm
Material (Shackle) Gehärteter, legierter Stahl
Anzahl Stifte 7
Menge Je 1
Breite (metrisch) 63 mm