Learn More
Brady™ Ultimatives Sicherheitsschloss aus gehärteter Stahllegierung
Artikelnummer. 11791286
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Packungsgröße:
1 BX
2 Stück
Artikelnummer. 11791286
Marke: Brady™ 805837
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der 7-Stift-Scheibenzylinder bietet höchsten Schutz vor Manipulation und Schlüsselwechsel.
  • Schäkel und Gehäuse bestehen aus gehärtetem, legiertem Stahl höchster Qualität
Spezifikation
Produkttyp Ultimate Security Vorhängeschloss
Farbe Schwarz
Material Gehärteter legierter Stahl
Beschreibung Ultimate Security Vorhängeschloss
Durchmesser (metrisch) Bügel 11 mm
Abmessungen (L x B) 63,00 x 85,00 mm
Höhe (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) Bügel 26,00 mm
Material (Shackle) Gehärteter, legierter Stahl
Anzahl Stifte 7
Menge Je 1
Breite (metrisch) 63 mm