Learn More
RETSCH O-Ring, gehärteter Edelstahl und Wolframcarbid
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 125 ml-Mahlbecher
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 250 ml-Mahlbecher
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 50 ml-Mahlbecher
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 125 ml-Mahlbecher |
| Menge | 1Each. |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Gehärteter Edelstahl und Wolframkarbid |