Learn More
RETSCH O-Ring, gehärteter Edelstahl und Wolframcarbid
Artikelnummer. p-8004055 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 125 ml-Mahlbecher
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 250 ml-Mahlbecher
Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 50 ml-Mahlbecher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10111842
Marke: RETSCH 05.114.0056
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Planetary Ball Mill PM 100 CM 125 ml-Mahlbecher
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Material Gehärteter Edelstahl und Wolframkarbid