Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
Artikelnummer. 10174492 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10174492 15 mm 1 Stück
10771613 30 mm -
10771423 40 mm 1 Stück
10054881 10 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10174492
Marke: RETSCH 05.368.0108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Gehärteter Stahl
φ: 15mm
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 400
Material Gehärteter Stahl