Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus gehärtetem Stahl
Artikelnummer. 10039332 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10039332 250 ml 1 Stück
10796671 100 ml 1 Stück
10212741 50 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10039332
Marke: RETSCH 01.462.0263
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Mahlgarnitur gehärteter Stahl 250mL
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für RS 200
Material Gehärteter Stahl