Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus gehärtetem Stahl
Artikelnummer. 10796671 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10796671
Marke: RETSCH 01.462.0171
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Mahlgarnitur gehärteter Stahl 100mL
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Kapazität (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für RS200
Material Gehärteter Stahl