Learn More
Beskrivning
Typ: Mahlgarnitur gehärteter Stahl 100mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Schleif-Set |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für RS200 |
| Material | Gehärteter Stahl |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?