Beschreibung
- Tmax: 1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C440 |
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Temperatur (metrisch) | 1280 °C |
| Modell | Tabletop |
| Temperaturregelung | Minuten bis Tmax: 180 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 250 x 250 x 140 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 800 x 650 x 600 mm |