Learn More
Nabertherm™ Kammeröfen zum Glühen, Härten und Löten
Artikelnummer. 15501112 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B400
C440
Temperaturregelung:
Minuten bis Tmax: 105
Minuten bis Tmax: 120
Minuten bis Tmax: 180
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp Temperaturregelung unitSize
15501112 60 l B400 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15501102 9 l C440 Minuten bis Tmax: 180 1 Stück
15511102 11 l B400 Minuten bis Tmax: 180 1 Stück
15521102 11 l C440 Minuten bis Tmax: 180 1 Stück
15531102 11 l B400 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15541102 11 l C440 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15551102 17 l B400 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15561102 17 l C440 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15571102 30 l B400 Minuten bis Tmax: 105 1 Stück
15581102 40 l B400 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
15591102 40 l C440 Minuten bis Tmax: 120 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 15501112
Marke: Nabertherm™ N06H0NBNE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist.Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
  • Tmax: 1280 °C
Spezifikation
Reglertyp B400
Kapazität (metrisch) 60 l
Temperatur (metrisch) 1280 °C
Temperaturregelung Minuten bis Tmax: 120
Abmessungen (T x B x H) innen 350 x 750 x 250 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 1040 x 1500 x 1340 mm