Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Artikelnummer. 17308029 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B500
C540
Temperaturregelung:
Minuten bis max. Temp.: 105
Minuten bis max. Temp.: 120
Minuten bis max. Temp.: 180
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp Temperaturregelung unitSize
17308029 9 l C540 Minuten bis max. Temp.: 180 1 Stück
17318029 11 l B500 Minuten bis max. Temp.: 180 1 Stück
17328029 11 l C540 Minuten bis max. Temp.: 180 1 Stück
17338029 11 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17348029 11 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17358029 17 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17368029 17 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17378029 30 l B500 Minuten bis max. Temp.: 105 1 Stück
17398029 40 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17308039 40 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
17318039 60 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17308029 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. N01H1NMNA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Reglertyp C540
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperatur (metrisch) 1.280 °C
Typ Härteofen
Modell Tischplatte
Temperaturregelung Minuten bis max. Temp.: 180
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 250 x 140 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 650 x 600 mm