Learn More
CHEMetrics Härte (gesamt) Titrets Titration Zellen Wassertestkit
Beschreibung
Beinhaltet
ENTFERNEN
Provide results in two minutes or less
Die Titer-Ampullen verwenden eine umgekehrte Titration, um Konzentrationen zu quantifizieren. Jede Titerampulle hat einen Durchmesser von 13 mm und ist für die titrimetrische Analyse ausgelegt. Die Ampulle enthält vakuumversiegelte Flüssigtitrierung und verfügt über eine flexible Ventilbaugruppe. Nach dem Abbrechen der Ampullenspitze wird die Probe in kleinen Schritten in die Ampulle gezogen (mit dem Titrettor™ Gerät, das in jedem Kit enthalten ist, das die Probe präzise steuert), (Schritt 1), bis eine Farbänderung signalisiert, dass der Äquivalenzpunkt erreicht wurde (Schritt 2). Die Titration wird am Endpunkt gestoppt und die Ampulle aufrecht gehalten. Der Flüssigkeitsstand entspricht einer bedruckten Skala auf der Außenfläche der Ampulle (Schritt 3).
Die Kits enthalten 30 Ampullen mit Ventilbaugruppen, einen Titrettor, bei Bedarf Zubehörlösung(en), einen Probenbecher und Anweisungen.
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Härte, gesamt |
| Enthält | Kartonbox, 30 Reagenzampullen mit Ventileinheiten, Titrettor, 25 ml-Probenbecher und Anleitung |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 100 bis 1000 ppm als CaCO3 |
| Testmethode | EDTA (gesamt) |
| Typ | Titrets Titration Zellen Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
- total hardness titrets ampoules
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch sie alle ausgesetztextermen körperstellen gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA disodium salt,EDTA magnesium disodium salt, 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol