Learn More
Harmin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359615
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11359615 250 mg 250 Milligramm
11349615 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11359615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19068.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Harmine, inhibits the Wnt signaling pathway in a cell-specific manner. Down-regulates inflammatory gene expression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Reversibly inhibits MAO-A (monoamine oxidase A) but has no effect on MAO-B. Harmine is an inhibitor of Dyrk1A, Dyrk2 and Dyrk3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harmin hemmt den Wnt-Signalweg zellspezifisch. Downreguliert die entzündliche Genexpression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Hemmt reversibel MAO-A (Monoaminoxidase A), hat aber keine Auswirkung auf MAO-B. Harmin ist ein Inhibitor von Dyrk1A, Dyrk2 und Dyrk3.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), DMF (∼1,5 mg/ml), Ethanol (∼1,5 mg/ml) und PBS (pH 7,2, ∼0,25 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 442-51-3
Summenformel C13H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00004958
InChI-Schlüssel BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterine, leucoharmine, telepathine, yageine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, banisterin
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
IUPAC-Name 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrid[3,4-b]indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harmine
Schmelzpunkt 262°C to 266°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Beilstein 178813
Merck Index 14,4616
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (100 mM),DMF (∽1.5mg/ml),ethanol (∽1.5mg/ml),and PBS (pH 7.2,∽0.25mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥98%