Learn More
Harvestainer™ BioProcess Container, single inner BPC
Catalog No. 17948171 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
17948171 25 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17948171 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. SH31264.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5615.00 €
    4755.63 € / 5 Stück
    Sparen 859.37 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.