Learn More
Hastelloy C™ Gaze, 100 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hastelloy C™ gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire |
| Menge | 75 x 75 mm |
| Netzgröße | 100 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD00801065 |