missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAUS6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA576176

Artikelnummer. 15922705

  • 580.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

HAUS6 is 1 of 8 subunits of the 390-kDa human augmin complex, or HAUS complex. The augmin complex was first identified in Drosophila, and its name comes from the Latin verb augmentare, meaning to increase. The augmin complex is a microtubule-binding complex involved in microtubule generation within the mitotic spindle and is vital to mitotic spindle assembly (Goshima et al., 2008 ; Uehara et al., 2009 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

HAUS6
Polyclonal
Unconjugated
HAUS6
6230416J20Rik; 9830144E06; D4Ertd27e; Dgt6; dim gamma-tubulin homolog; FAM29A; family with sequence similarity 29, member A; HAUS augmin like complex subunit 6; HAUS augmin-like complex subunit 6; HAUS augmin-like complex, subunit 6; Haus6; KIAA1574; likely ortholog of H. sapiens family with sequence similarity 29, member A (FAM29A); mKIAA1574
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
230376, 54801
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z4H7
HAUS6
Recombinant fusion protein of human HAUS6.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt