Learn More
Cole-Parmer™ Hayward PP-Nadelventil
Beschreibung
- Mit der präzisen Flusskontrolle können Sie den Durchfluss auf wenige Tropfen pro Minute reduzieren.
- Die Dichtungen bestehen aus hochbelastbaren FPM-O-Ringe.
- Die Ventile aus natürlichem PVDF sind die ideale Option für hochreine Hochtemperaturanwendungen.
- Das Ventilgehäuse enthält Flansche für die Platinenmontage.
- Anschlüsse mit Standard-Rohrgewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PP, PTFE und Viton |
| Produktlinie | Hayward NV40025T PP-Nadelventil |
| Einlass | 3/8 in. FNPT |
| Auslassanschluss | 3/8 in. FNPT |
| Anschlussgröße | 0.375 NPT(F) |
| Material (Dichtung) | FPM-O-Ring |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 250 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Nadelventil aus Polypropylen |