Learn More
3M™ Kit zur Reaktion auf Verschüttungen gefährlicher Flüssigkeiten
Beschreibung
Kits enthalten chemische Sorbentien aus inerten, synthetischen Fasern, die überall dort eingesetzt werden, wo gefährliche Flüssigkeiten zum Schutz von Mitarbeitern und Geräten verwendet werden. Im Falle einer Leckage kann das Kit verwendet werden, um gefährliche Flüssigkeiten unverzüglich aufzunehmen und zu reinigen.
- Hergestellt aus Polypropylen-Fasern
- In vielen verschiedenen Formaten erhältlich
- Leicht und staubfrei
- Die hohe Absorptionskapazität minimiert den zu entsorgenden Abfall.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Material | Polypropylenfasern |
| Typ | Hazardous Spill Response Kit |
| Enthält | 10 Blätter, 1 Kissen, 1 Einwegbeutel mit Zugband. |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 400 x 70 mm |