Learn More
3M™ Kit zur Reaktion auf Verschüttungen gefährlicher Flüssigkeiten
Artikelnummer. p-6838007
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Abmessungen (L x B):
400 x 70 mm
Enthält:
10 Blätter, 1 Kissen, 1 Einwegbeutel mit Zugband.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) Enthält unitSize
12372459 5 l 400 x 70 mm 10 Blätter, 1 Kissen, 1 Einwegbeutel mit Zugband. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12372459
Marke: 3M™ HSRK5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält chemische Sorbentien aus inerten synthetischen Fasern, die immer dann zum Schutz von Mitarbeitern und Geräten eingesetzt werden können, wenn gefährliche Flüssigkeiten im Einsatz sind. 3M™ Kits für verschüttete gefährliche Flüssigkeiten eignen sich zur sofortigen Aufnahme und Reinigung gefährlicher Flüssigkeiten.
Kits enthalten chemische Sorbentien aus inerten, synthetischen Fasern, die überall dort eingesetzt werden, wo gefährliche Flüssigkeiten zum Schutz von Mitarbeitern und Geräten verwendet werden. Im Falle einer Leckage kann das Kit verwendet werden, um gefährliche Flüssigkeiten unverzüglich aufzunehmen und zu reinigen.
  • Hergestellt aus Polypropylen-Fasern
  • In vielen verschiedenen Formaten erhältlich
  • Leicht und staubfrei
  • Die hohe Absorptionskapazität minimiert den zu entsorgenden Abfall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Polypropylenfasern
Typ Hazardous Spill Response Kit
Enthält 10 Blätter, 1 Kissen, 1 Einwegbeutel mit Zugband.
Verpackungsmenge Je 1
Abmessungen (L x B) 400 x 70 mm