Learn More
asecos™ Ausziehbarer Gestell für Gefahrstoffe
Artikelnummer. 17896446 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
40 l
Gewicht (metrisch):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewicht (metrisch) unitSize
17896446 40 l 83 kg 1 Stück
17826356 30 L 49 kg 1 Stück
17856466 30 L 52 kg 1 Stück
17866416 30 L 64 kg 1 Stück
17876526 40 l 57 kg 1 Stück
17866496 40 l 64 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17896446 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 27860
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das Gefahrstoffregal dient der Lagerung aggressiver Chemikalien.
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Konstruktion dank Verstärkungsquerträgern.
  • Speicherebenen in 25-mm-Schritten, höhenverstellbar.
  • Tragfähigkeit pro Lagerregal: 200 kg (gleichmäßig verteilt).
  • Lieferung als flach verpacktes Paket mit Montageanleitung
  • Polyethylen-Auffangwannen mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (wie Säuren und Laugen).
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 10,6 gal.
Kapazität (metrisch) 40 l
Material Stahl
Typ Schlagzeuggestell
Länge (angloamerikanisch) 51,65 in.
Länge (metrisch) 1312.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 51,65 in.
Breite (metrisch) 1312.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 78,74 in.
Höhe (metrisch) 2000.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 25,08 in.
Tiefe (metrisch) 637.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 182.98 lb.
Gewicht (metrisch) 83 kg