Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 °C bis 300 °C, Edelstahl
Artikelnummer. 10268740
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Packungsgröße
10268740 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10268740 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1572.18 €
    1081.88 € / 1 Stück
    Sparen 490.30 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Größe: 7,9 x 24,3 in., Steckertyp: EU-Stecker
  • Robuste Bauweise für anhaltende Leistungsfähigkeit
  • Hergestellt aus Aluminiumlegierung
  • Gleichmäßige Temperatur ist über die gesamte Heizfläche hinweg gewährleistet
  • Asbestfreie Isolierung
  • Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei der Mittelteil in Orange besprüht wurde
  • Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität
  • Anschlusskabel ca. 1.7 m lang, 230 V/3200 W mit Schuko-Stecker
Spezifikation
Gehäusematerial Edelstahl
Deckplattenmaterial Edelstahl
Reglertyp Thermostatisch
Größe 7,9 x 24,3 in.
Temperatur (metrisch) 50 bis 300 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 24.3 lb.
Höhe (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) 618 mm
Gewicht (metrisch) 11 kg
Breite (metrisch) 610 mm
Wirkleistung 2000 W
Elektrische Anforderungen 230 V, 2000 W
Steckertyp EU
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte