Learn More
Invitrogen™ Human HB-EGF ELISA Kit
Artikelnummer. 15415013
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15415013
Marke: Invitrogen™ EHHBEGF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human HB-EGF ELISA quantitates Hu HB-EGF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HB-EGF. Principle of the method The Human HB-EGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
HBEGF ist ein Wachstumsfaktor, der seine Wirkung über EGFR, ERBB2 und ERBB4 vermittelt. Er ist für die normale Herzklappenbildung und die normale Herzfunktion erforderlich. HBEGF fördert die Proliferation von glatten Muskelzellen. Er ist möglicherweise an der durch Makrophagen vermittelten Zellproliferation beteiligt. Er ist mitogen für Fibroblasten, aber nicht für endotheliale Zellen. Er ist in der Lage, EGF-Rezeptoren/EGFR mit einer höheren Affinität als EGF selbst zu binden und ist ein weitaus stärkeres Mitogen für glatte Muskelzellen als EGF. Er dient auch als Diphtherietoxin-Rezeptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q99075
Assay-Bereich 16.38 bis 4000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 bis 4000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1839
Gensymbol DTR,DTS,DTSF,HEGFL
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neurobiologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym DTR, DTS, DTSF, HEGFL
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min