Learn More
Horst™ Heizband, Modell HB
Artikelnummer. 10301992
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 lm
2,5 m
3 m
4 m
5 lm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10301992 4 m -
10637892 5 lm 1 Stück
10210592 0,5 lm 1 Stück
10341892 2,5 m 1 Stück
10427511 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10301992 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.81 €
    237.00 € / 1 Stück
    Sparen 63.81 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 4 lm
Abmessungen (L x B x H) 4 lm
Länge (metrisch) 4 m
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HB
Wirkleistung Gehäuse 900w
Breite (metrisch) 30mm
Produkttyp Wärmeband
Temperatur (metrisch) 450 °C