Learn More
Horst™ Heizband, Modell HB
Artikelnummer. 10637892
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 lm
2,5 m
3 m
4 m
5 lm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10637892 5 lm 1 Stück
10210592 0,5 lm 1 Stück
10301992 4 m -
10341892 2,5 m 1 Stück
10427511 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10637892 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.60 €
    281.00 € / 1 Stück
    Sparen 74.60 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 5 lm
Abmessungen (L x B x H) 5 lm
Länge (metrisch) 5 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HB
Produkttyp Wärmeband