Learn More
IKA™ HBC 5 Basic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16268171 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 bis 7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16268171
Marke: IKA™ 0004125000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Wärmebad-Umwälzthermostat mit einer maximalen Heiztemperatur von 250 °C.
  • Besitzt hochwertiges Edelstahlbad mit einem Füllvolumen von 4,5 bis 6,5 l
  • Die große Oberfläche des Heizkörpers sorgt für einen optimalen Wärmeaustausch und eine gleichmäßige Erwärmung des Mediums
  • Die hochwertige Isolierung ermöglicht besonders schnelle Aufheizzeiten
  • Badgefäß ist leicht zu reinigen und besitzt Ablaufventil an der Vorderseite
  • Zum Entleeren des Bads wird ein Schlauch angeschlossen, der einen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Temperiermedium verhindert
  • Da die Kundensicherheit höchste Priorität für uns hat, entspricht HBC 5 basic der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß DIN 12876
  • Temperaturbereich: 20 °C bis 250 °C
  • Genauigkeit der Temperaturanzeige: ±0,02 K
  • Integriertes Kühlelement
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Leistungsstarke, drehzahlgeregelte Druck-/Saugpumpe
  • Intuitive Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
  • Großes, gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Pumpendrehzahl und Temperatur
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • USB / RS-232-Schnittstelle für PC-Steuerung und Dokumentation mittels labworldsoft™ und zur Aktualisierung der Gerätesoftware über unsere Website
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 5 bis 7 l
Flussrate 31 l/Min.
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich Raumtemperatur + 10 K bis 250°C bei 1000 U/min
Display LED
Temperaturstabilität ± 0,02 K
Abmessungen (L x B x H) 275 x 406 x 500 mm
Gewicht (metrisch) 17 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Wirkleistung 2500 W