missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBG1 Mouse anti-Human, Clone: 2A4B5, Proteintech

Artikelnummer. 16877795 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16877795 20 μL 20 Mikroliter
16867795 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16877795

Marke: Proteintech 661681IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Hemorrhage of cells from an Rh+ fetus into the circulation of an Rh- mother may result in the formation of Rh-reactive antibodies in the mother. Rh hemolytic anemia in a subsequent Rh+ fetus may result from placental transfer of antibodies formed in the mother to the fetus. Although the volume of fetal erythrocytes found in the maternal circulation during pregcy and immediately post-partum is reported to be small and of uncertain clinical significance in many cases, substantial hemorrhage may result from a number of causes including fetal or maternal trauma and placental defects. Erythrocytes containing fetal hemoglobin may be found in individuals of any age, but with lower amounts of fetal hemoglobin compared to fetal red cells. These cells have been termed F cells. High levels of F cells may also exist in adults with a heterogeneous group of genetic disorders of uncertain etiology, referred to as Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin. Other clinical conditions causing significant levels of anemia may also result in elevated levels of F cells. Several clinical conditions have been described with increased levels of F cells. These conditions include hereditary anemic diseases such as sickle cell anemia and thalassemia major.

Spezifikation

Antigen HBG1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A4B5
Konzentration 1.47 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen HBG1
Gen-Zugriffsnummer P69891
Gen-Alias Gamma 1 globin, Hb F Agamma, HBG1, HBG1-Specific, HBGA, HBGR, Hemoglobin gamma 1 chain, Hemoglobin gamma A chain, Hemoglobin subunit gamma 1, hemoglobin, gamma A, HSGGL1, PRO2979
Gensymbole HBG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3047
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.