Learn More
Horst™ HBQ-Modell, sehr flexibles Heizband
Artikelnummer. 10087141
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10087141 1 m 1 Stück
10332322 0,5 m 1 Stück
10322462 1,5 m 1 Stück
10486371 2 m 1 Stück
10148781 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10087141 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.29 €
    328.00 € / 1 Stück
    Sparen 204.29 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1 lm
Abmessungen (L x B x H) 1 lm
Länge (metrisch) 1 m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBQ
Produkttyp Sehr flexibles Heizband