Learn More
Horst™ HBQ-Modell, sehr flexibles Heizband
Artikelnummer. p-8005780
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10332322 0,5 m 1 Stück
10087141 1 m 1 Stück
10322462 1,5 m 1 Stück
10486371 2 m 1 Stück
10148781 3 m 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10332322
Marke: Horst™ 20401
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 0,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 0,5 lm
Länge (metrisch) 0,5 m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBQ
Produkttyp Sehr flexibles Heizband