Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Artikelnummer. 10608472
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 lm
1,5 lm
10 lm
1 lm
2 L (m)
3 lm
4 lm
5 lm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10608472 0,5 lm 1 Stück
10047111 1,5 lm 1 Stück
10689422 10 lm 1 Stück
10408081 1 lm 1 Stück
10522512 2 L (m) 1 Stück
10057111 3 lm 1 Stück
10660003 5 lm 1 Stück
10138401 4 lm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10608472 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.88 €
    114.00 € / 1 Stück
    Sparen 78.88 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses vielseitige Heizband erfüllt die hohen Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in einer trockenen Umgebung.
  • Nennspannung: 230 V ∼
  • Anschlusskabel: 0,5 m
  • Dicke: 5,5 mm
  • Breite: 30 mm
  • Mindestbiegeradius: 10 mm
  • Schutzgeflecht: Nickel
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 0,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 0,5 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBS
Produkttyp Glattes Heizband