missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBsAg Antibody (HBsAg/7556R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24242MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| HBsAg | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S | |
| Recombinant full-length human HBsAg protein | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 944569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBsAg/7556R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur