Learn More
Horst™ Heizband, Modell HBST
Artikelnummer. 10501742
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
10 m
17 m
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10501742 10 m 1 Stück
10057071 1 m 1 Stück
10699802 2 m 1 Stück
10590392 3 m 1 Stück
10077081 4 m 1 Stück
10751753 5 m 1 Stück
10668462 7 m 1 Stück
10791913 17 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10501742 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20706
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 10 l (m)
Abmessungen (L x B x H) 10 l (m)
Länge (metrisch) 10 m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBST
Produkttyp Wärmeband